Learn More
Diclofensine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16433557
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16433557 50 mg 50 miligramos
16420018 5 mg 5 miligramos
16417538 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16433557 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18610
MedChemExpress Diclofensine hydrochloride (Ro-8-4650 hydrochloride) is a potent inhibitor of monoamine reuptake, blocking the uptake of dopamine, noradrenaline, and serotonin by rat brain synaptosomes with IC50 values of 0.74, 2.3, and 3.7 nM, respectively.
Diclofensine hydrochloride (Ro-8-4650 hydrochloride) is a potent inhibitor of monoamine reuptake, blocking the uptake of dopamine, noradrenaline, and serotonin by rat brain synaptosomes with IC50 values of 0.74, 2.3, and 3.7 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofensine hydrochloride
CAS 34041-84-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18Cl3NO
Cantidad 50 mg
Sinónimo Ro 8-4650 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 52 mg/mL (144.97 mM)
SMILES CN1CC2=C(C=CC(OC)=C2)C(C3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 358.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.69
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation