Learn More
Clorhidrato de diclofensina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30462455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30462455 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462455 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1275.1801
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofensine (hydrochloride)
CAS 34041-84-4
Nombres de analitos o componentes Diclofensine (hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H17 Cl2 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Diclofensine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17Cl2NO.ClH/c1-20-9-12-7-13(21-2)4-5-14(12)15(10-20)11-3-6-16(18)17(19)8-11;/h3-8,15H,9-10H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.COc1ccc2C(CN(C)Cc2c1)c3ccc(Cl)c(Cl)c3
Nombre IUPAC 4-(3,4-diclorofenil)-7-metoxi-2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 358.69
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.0454 g/mol