Learn More
Diclofenamida, TRC
Código de producto. 30134619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134619 25 mg 25 miligramos
30007744 5 mg 5 miligramos
30008019 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43653025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-97-8
Fórmula molecular C6 H6 Cl2 N2 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 305.16
Sinónimo m-Benzenedisulfonamide, 4,5-dichloro-, 1,3-Disulfamoyl-4,5-dichlorobenzene, 1,3-Disulfamyl-4,5-dichlorobenzene, 3,4-Dichloro-5-sulfamylbenzenesulfonamide, 4,5-Dichloro-1,3-disulfamoylbenzene, 4,5-Dichloro-m-benzenedisulfonamide, Antidrasi, CB 8000, Daramide, Daranide, Dichlofenamide, Dichlorophenamide, Dichlorphenamide, Diclofenamid, Diclofenamide, Glaucol, Oratrol
Nombre IUPAC 4,5-diclorobenceno-1,3-disulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(Cl)c(Cl)c(c1)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorphenamide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6Cl2N2O4S2/c7-4-1-3(15(9,11)12)2-5(6(4)8)16(10,13)14/h1-2H,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.9146