Learn More
Diclofenac Sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16458887
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458887 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16458887 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15037
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Diclofenac Sodium (GP 45840) is a potent and nonselective anti-inflammatory agent, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 4 and 1.3 nM for human COX-1 and COX-2 in CHO cells, and 5.1 and 0.84 μM for ovine COX-1 and COX-2, respectively. Diclofenac Sodium induces apoptosis of neural stem cells (NSCs) via the activation of the caspase cascade.
Diclofenac Sodium (GP 45840) is a potent and nonselective anti-inflammatory agent, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 4 and 1.3 nM for human COX-1 and COX-2 in CHO cells, and 5.1 and 0.84 μM for ovine COX-1 and COX-2, respectively. Diclofenac Sodium induces apoptosis of neural stem cells (NSCs) via the activation of the caspase cascade.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac Sodium
Forma física Solid
CAS 15307-79-6
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H10Cl2NNaO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo GP 45840
Información de solubilidad H2O : 10 mg/mL (31.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(O[Na])CC1=CC=CC=C1NC2=C(Cl)C=CC=C2Cl
Peso molecular (g/mol) 318.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.13
Porcentaje de pureza 99.92%