Learn More
Diclofenaco Sódico EP Impureza C, Mikromol™
Código de producto. 30462656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462656 4 x 25 mg 100 miligramos
17971156 25 mg 25 miligramos
17954246 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462656 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0006.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclofenaco Sódico EP Impureza C, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol
CAS 27204-57-5
Nombres de analitos o componentes (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H11 Cl2 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Imp. C (EP), Diclofenac Imp. C (EP), [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Impurity C, Diclofenac Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
Tipo de solución Neat
SMILES OCc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC [2-(2,6-dicloroanilino)fenil]metanol
Peso molecular (g/mol) 268.14
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0218 g/mol