Learn More
Diclofenaco Sódico EP Impureza C, Mikromol™
Descripción
Diclofenaco sódico EP Impureza C
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol |
| CAS | 27204-57-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H11 Cl2 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Imp. C (EP), Diclofenac Imp. C (EP), [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Impurity C, Diclofenac Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2 |
| SMILES | OCc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | [2-(2,6-dicloroanilino)fenil]metanol |
| Mostrar más |