Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sodio de diclofenaco, 98 %
Código de producto. 12317163 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12317163 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 12317163 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 445250100
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El diclofenaco sódico, CAS # 15307-79-6, es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que inhibe la síntesis de prostaglandinas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El diclofenaco es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con propiedades antiinflamatorias y analgésicas
  • Se ha demostrado que el diclofenaco tiene capacidades antitumorales mediante la inhibición de la expresión del MYC y el metabolismo de la glucosa en modelos de melanoma y leucemia
Aplicaciones
  • El diclofenaco sódico se puede utilizar como un antioxidante y un limpiador de radicales libres
  • Se ha demostrado que tiene actividad antibacteriana contra Listeria, E. coli y M. tuberculosis parcialmente mediante la inhibición de la síntesis de ADN bacteriano
  • Se puede utilizar para el estudio de la actividad metabólica como sustrato de CYP2C9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac sodium
CAS 15307-79-6
Punto de fusión 283.0°C to 285.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H10Cl2NNaO2
Cantidad 10 g
Índice Merck 15,3091
Sinónimo diclofenac sodium, sodium diclofenac, diclofenac sodium salt, voltaren, solaraze, anthraxiton, prophenatin, allvoran, batafil, delimon
Información de solubilidad Solubility in water: 50mg/mL
Clave InChI KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)[O-])NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.[Na+]
Nombre IUPAC sodio; 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato
Peso molecular (g/mol) 318.13
PubChem CID 5018304
ChEBI CHEBI:4509
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diclofenac sodium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.