Learn More
Diclofenaco potásico, LoGiCal
Código de producto. 30461486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461486 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461486 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0006.18
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac potassium
CAS 15307-81-0
Nombres de analitos o componentes Diclofenac potassium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H10 Cl2 N O2 . K
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, potassium salt (1:1), Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]-, monopotassium salt (8CI), Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, monopotassium salt (9CI), CGP 45840B, Caflam, Cambia, Cataflam, Diclofenac potassium, K-Fenak, K-fenak, Potassium diclofenac, ProSorb, Zipsor
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO2.K/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES [K+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC potasio;2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 334.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.9726 g/mol