Learn More
Impureza de sal monobromo sódica de diclofenaco, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetate |
| CAS | 127792-45-4 |
| Fórmula molecular | C14 H10 Br Cl N O2 . Na |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Sodium 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Diclofenac Sodium Imp. D (EP) as Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11BrClNO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Br |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2-bromo-6-cloroanilino)fenil]acetato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 362.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.9481 |