Learn More
Éster metilo diclofenaco, TRC
Código de producto. 30138269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138269 250 mg 250 miligramos
18031750 50 mg 50 miligramos
18072840 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138269 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD436500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15307-78-5
Fórmula molecular C15 H13 Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 310.18
Sinónimo Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]-, methyl ester (8CI), 2-[2-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetate, Diclofenac methyl ester, Methyl 2-(2,6-dichloroanilino)phenylacetate, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid methyl ester
Nombre IUPAC Acetato de metilo 2-[2-(2,6-dicloroanilino)feniloacetato
SMILES COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac methyl ester
Cantidad 250 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13Cl2NO2/c1-20-14(19)9-10-5-2-3-8-13(10)18-15-11(16)6-4-7-12(15)17/h2-8,18H,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.0323
Porcentaje de pureza >95%