Learn More
Éster metílico de diclofenaco, LoGiCal
Código de producto. 30459707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459707 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459707 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0006.10
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac methyl ester
CAS 15307-78-5
Nombres de analitos o componentes Diclofenac methyl ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H13 Cl2 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Methyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Aceclofenac Imp. B (EP), Methyl Ester of Diclofenac, Aceclofenac Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13Cl2NO2/c1-20-14(19)9-10-5-2-3-8-13(10)18-15-11(16)6-4-7-12(15)17/h2-8,18H,9H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato de metilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 310.18
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.0323 g/mol