Learn More
Éster de Levomentol de Diclofenac, TRC
Código de producto. 30385420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30385420 25 mg -
30387445 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30385420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43683025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2648862-09-1
Fórmula molecular C24 H29 Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 434.399
Sinónimo (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl 2-(2-((2,6-Dichlorophenyl)amino)phenyl)acetate
Nombre IUPAC [(1R,2R,5R)-5-metil-2-propano-2-ilciclohexilo] 2-[2-(2,6-dicloroanilino)feniloacetato
SMILES CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)Cc2ccccc2Nc3c(Cl)cccc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac Levomenthol Ester
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29Cl2NO2/c1-15(2)18-12-11-16(3)13-22(18)29-23(28)14-17-7-4-5-10-21(17)27-24-19(25)8-6-9-20(24)26/h4-10,15-16,18,22,27H,11-14H2,1-3H3/t16-,18-,22-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.158