Learn More
Éster isopropílico diclofenac, TRC
Código de producto. 30003639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003639 25 mg 25 miligramos
30009127 100 mg 100 miligramos
30012855 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003639 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43645825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66370-79-4
Fórmula molecular C17 H17 Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 338.23
Sinónimo Isopropyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Isopropyl Ester of Diclofenac
Nombre IUPAC Propan-2-Yl 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenilacetato
SMILES CC(C)OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Isopropyl Ester of Diclofenac)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17Cl2NO2/c1-11(2)22-16(21)10-12-6-3-4-9-15(12)20-17-13(18)7-5-8-14(17)19/h3-9,11,20H,10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.0636