Learn More
Éster etílico diclofenaco, TRC
Código de producto. 30003435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003435 50 mg 50 miligramos
30011911 250 mg 250 miligramos
30009918 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43649550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15307-77-4
Fórmula molecular C16 H15 Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 324.2
Sinónimo Ethyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Ethyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Aceclofenac Imp. C (EP), Ethyl Ester of Diclofenac
Nombre IUPAC Acetato de etil 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato
SMILES CCOC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac Ethyl Ester
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15Cl2NO2/c1-2-21-15(20)10-11-6-3-4-9-14(11)19-16-12(17)7-5-8-13(16)18/h3-9,19H,2,10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.048
Porcentaje de pureza >95%