Learn More
Diclofenaco Epolamina, TRC
Código de producto. 30380007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380007 2.5 g
30385938 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30380007 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4364702.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119623-66-4
Fórmula molecular C14 H11 Cl2 N O2 . C6 H13 N O
Peso molecular (g/mol) 411.32
Sinónimo Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, compd. with 1-pyrrolidineethanol (1:1), 1-Pyrrolidineethanol, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]benzeneacetate (salt) (9CI), Diclofenac 1-(2-hydroxyethyl)pyrrolidine salt, Diclofenac N-(2-hydroxyethyl)pyrrolidine salt, Diclofenac epolamine, Flector Patch
Nombre IUPAC ácido acético 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acético; 2-pirrolidina-1-iletanol
SMILES OCCN1CCCC1.OC(=O)Cc2ccccc2Nc3c(Cl)cccc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac Epolamine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO2.C6H13NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;8-6-5-7-3-1-2-4-7/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);8H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.1164