Learn More
Impureza dímera diclofenac, TRC
Código de producto. 17995075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17995075 2.5 mg 2.50 miligramo
17980915 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17995075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4364552.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1609187-30-5
Fórmula molecular C28H20Cl4N2O4
Peso molecular (g/mol) 590.28
SMILES ClC(C=CC=C1Cl)=C1NC2=C(CC(O)=O)C=C(C3=CC=C(NC4=C(Cl)C=CC=C4Cl)C(CC(O)=O)=C3)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac Dimer Impurity
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H20Cl4N2O4/c29-19-3-1-4-20(30)27(19)33-23-9-7-15(11-17(23)13-25(35)36)16-8-10-24(18(12-16)14-26(37)38)34-28-21(31)5-2-6-22(28)32/h1-12,33-34H,13-14H2,(H,35,36)(H,37,38)