Learn More
Sal sódico-d4 (fenil-d4-acético), TRC
Código de producto. 30383382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383382 1 mg 1 miligramo
30378521 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30383382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4364511MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154523-54-3
Fórmula molecular C14 D4 H6 Cl2 N O2 . Na
Peso molecular (g/mol) 322.155
Sinónimo Benzene-2,3,4,5-d4-acetic acid, 6-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, monosodium salt (9CI), 6-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzen-2,3,4,5-d4-acetic acid sodium salt, Diclofenac D4 sodium (phenyl D4), Diclofenac sodium (phenyl D4)
Nombre IUPAC sodio; 2-[2,3,4,5-tetradeuterio-6-(2,6-dicloroanilino)feniloacetato
SMILES [Na+].[2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2c(Cl)cccc2Cl)c(CC(=O)[O-])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac-d4 Sodium Salt (Phenyl-d4-acetic)
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1/i1D,2D,4D,7D;
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.024