Learn More
Ácido carboxílico diclofenaco (metabolito diclofenaco), TRC
Código de producto. 30179771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179771 25 mg 25 miligramos
30179779 5 mg 5 miligramos
30179913 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43567025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13625-57-5
Fórmula molecular C13 H9 Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 282.12
Sinónimo 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
Nombre IUPAC Ácido benzoico 2-(2,6-dicloroanilino)benzoico
SMILES OC(=O)c1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,6-Dichlorophenylamino)benzoic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9Cl2NO2/c14-9-5-3-6-10(15)12(9)16-11-7-2-1-4-8(11)13(17)18/h1-7,16H,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.001