Learn More
Alcohol diclofenaco (impureza diclofenac), TRC
Código de producto. 30134144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134144 25 mg 25 miligramos
30132929 50 mg 50 miligramos
17953405 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43569825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27204-57-5
Fórmula molecular C13 H11 Cl2 N O
Peso molecular (g/mol) 268.14
Sinónimo [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Imp. C (EP)
Nombre IUPAC [2-(2,6-dicloroanilino)fenilometanol
SMILES OCc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0218
Porcentaje de pureza >95%