Learn More
Diclofenaco Acil-Beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30007867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007867 10 mg 10 miligramos
30004327 5 mg 5 miligramos
30005318 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007867 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43647510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64118-81-6
Fórmula molecular C20 H19 Cl2 N O8
Peso molecular (g/mol) 472.27
Sinónimo β-D-Glucopyranuronic acid, 1-[2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]benzeneacetate], Diclofenac glucuronide, Diclofenac-β-D-glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetil]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxílico
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)Cc2ccccc2Nc3c(Cl)cccc3Cl)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac Acyl-beta-D-glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19Cl2NO8/c21-10-5-3-6-11(22)14(10)23-12-7-2-1-4-9(12)8-13(24)30-20-17(27)15(25)16(26)18(31-20)19(28)29/h1-7,15-18,20,23,25-27H,8H2,(H,28,29)/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.0488
Porcentaje de pureza >95%