Learn More
Éster alilo diclofenaco acil-beta-D-glucuronido, TRC
Código de producto. 30372804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30372804 2.5 mg -
30380590 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30372804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4364852.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 698358-10-0
Fórmula molecular C23 H23 Cl2 N O8
Peso molecular (g/mol) 512.34
Sinónimo Diclofenac Acyl-B-D-Glucuronide Allyl Ester
Nombre IUPAC prop-2-enilo (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetil]oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxilato
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)Cc2ccccc2Nc3c(Cl)cccc3Cl)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)OCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac Acyl-Beta-D-glucuronide Allyl Ester
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H23Cl2NO8/c1-2-10-32-22(31)21-19(29)18(28)20(30)23(34-21)33-16(27)11-12-6-3-4-9-15(12)26-17-13(24)7-5-8-14(17)25/h2-9,18-21,23,26,28-30H,1,10-11H2/t18-,19-,20+,21-,23+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.0801