Learn More
Diclofenac-13C6, TRC
Código de producto. 30008304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008304 10 mg 10 miligramos
30005236 5 mg 5 miligramos
30007717 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43644910MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1261393-71-8
Fórmula molecular C813C6H11Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 302.1
Sinónimo 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzene-1,2,3,4,5,6-13C6-Acetic Acid
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1N[13C]2=[13C](CC(O)=O)[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]2[H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)/i1+1,2+1,4+1,7+1,9+1,12+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0368
Porcentaje de pureza >95%