Learn More
Diclazuril-metil 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316377 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316377 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12533200AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclazuril-methyl
CAS 103337-71-9
Nombres de analitos o componentes Diclazuril-methyl
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H11 Cl3 N4 O2
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)-α-methyl-, 2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)-α-methylbenzeneacetonitrile, Diclazuril-methyl
Fórmula InChI InChI=1S/C18H11Cl3N4O2/c1-18(9-22,10-2-4-11(19)5-3-10)16-13(20)6-12(7-14(16)21)25-17(27)24-15(26)8-23-25/h2-8H,1H3,(H,24,26,27)
SMILES CC(C#N)(c1ccc(Cl)cc1)c2c(Cl)cc(cc2Cl)N3N=CC(=O)NC3=O
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-2-[2,6-dicloro-4-(3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-il)fenil]propanonitrilo
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 421.66
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 419,9948 g/mol