Learn More
Diclazuril, MedChemExpress
Código de producto. 16458256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16458256 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0357
MedChemExpress Diclazuril (R-64433), a benzeneacetonitrile derivative, is a potent and orally active anticoccidial agent. Diclazuril can be used for the research of certain infectious and parasitic diseases, including coccidiosis, acute toxoplasmosis, equine protozoal pyoencephalitis (EPM) et.al.
Diclazuril (R-64433), a benzeneacetonitrile derivative, is a potent and orally active anticoccidial agent. Diclazuril can be used for the research of certain infectious and parasitic diseases, including coccidiosis, acute toxoplasmosis, equine protozoal pyoencephalitis (EPM) et.al.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclazuril
Forma física Solid
CAS 101831-37-2
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H9Cl3N4O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo R-64433
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (61.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=O)N(N=C1)C2=CC(Cl)=C(C(C#N)C3=CC=C(Cl)C=C3)C(Cl)=C2
Peso molecular (g/mol) 407.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.64
Porcentaje de pureza 98.0%