Learn More
Ácido diclazuril 6-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diclazuril 6-carboxylic acid |
| CAS | 862243-46-7 |
| Fórmula molecular | C18 H9 Cl3 N4 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1,2,4-Triazine-6-carboxylic acid, 2-[3,5-dichloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]phenyl]-2,3,4,5-tetrahydro-3,5-dioxo-, 2-[3,5-Dichloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]phenyl]-2,3,4,5-tetrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazine-6-carboxylic acid, (RS)-2-[3,5-Dichloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]phenyl]-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carboxylic acid, 2-[3,5-Dichloro-4-[(RS)-(4-chlorophenyl)cyanomethyl]phenyl]-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carboxylic acid, Diclazuril 6-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H9Cl3N4O4/c19-9-3-1-8(2-4-9)11(7-22)14-12(20)5-10(6-13(14)21)25-18(29)23-16(26)15(24-25)17(27)28/h1-6,11H,(H,27,28)(H,23,26,29) |
| SMILES | OC(=O)C1=NN(C(=O)NC1=O)c2cc(Cl)c(C(C#N)c3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[3,5-dicloro-4-[(4-clorofenil)-cianometil]fenil]-3,5-dioxo-1,2,4-triazina-6-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 451.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.9689 |