Learn More
Estándar de dicromato: Cr2O7(-2) a 10000 μg/mL en H2O , VHG™
Código de producto. 18093920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18093920 500 mL 500 ml
18000840 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18093920 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGI1PDCRO500
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de dicromato: Cr2O7(-2) a 10000 μg/mL en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichromate
CAS 13907-47-6
Métodos Ion Chromatography/Wet Chemistry
Nombres de analitos o componentes Dichromate
Fórmula molecular (Cr2 O7)2-
Sinónimo Cr2O72−
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC Dicromato
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 215.99
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.99 g/mol