Learn More
Estándar de dicromato: Cr2O7(-2) a 10000 μg/mL en H2O , VHG™
Descripción
Estándar de dicromato: Cr2O7(-2) a 10000 μg/mL en H2O
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichromate |
| CAS | 13907-47-6 |
| Métodos | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Nombres de analitos o componentes | Dichromate |
| Fórmula molecular | (Cr2 O7)2- |
| Sinónimo | Cr2O72− |
| SMILES | [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Dicromato |
| Solvent or Matrix | Water |
| Peso molecular (g/mol) | 215.99 |
| Mostrar más |