Learn More
Diclorometano, BAKER HPLC ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 15594055 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15594055 2.5 L Vidrio 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15594055 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 9410.2500
Disolventes de alta pureza para su uso en separaciones analíticas y preparativas
Grupo de disolventes de alta pureza, sales tampón y modificadores de fase móvil para uso en separaciones analíticas y preparativas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Preservative (Amylene) about 20ppm
Punto de fusión -95.1°C
Color Incolora
Densidad At 25°C is 1.315 - 1.321g/ml
Cantidad 2.5 L
Olor Characteristic
Envase Vidrio
Residuos después de la evaporación max. 2ppm
Fórmula molecular CH2Cl2
Número MDL MFCD00000881
Agua max. 0.02 %
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Punto de ebullición 40°C
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nombre IUPAC diclorometano
Peso molecular (g/mol) 84.93
Porcentaje de pureza 99.8%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.