Learn More
Diclorvos, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichlorvos |
| CAS | 62-73-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Dichlorvos |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C4 H7 Cl2 O4 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Phosphoric acid, 2,2-dichloroethenyl dimethyl ester, Phosphoric acid, 2,2-dichlorovinyl dimethyl ester (6CI,8CI), Ethenol, 2,2-dichloro-, dimethyl phosphate (8CI), 2,2-Dichloroethenyl dimethyl phosphate, 2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate, Alatox, Atgard, Atgard V, BAY-b 4986, Bibesol, Brevinyl, Brevinyl E 50, Canogard, Chlorvinphos, DDVP, DDVP (insecticide), Dash, Dedevap, Des, Des (phosphate), Dichlofos, Dichlorman, Dichlorovinphos, Dichlorovos, Dichlorvos, Dimethyl 2,2-dichloroethenyl phosphate, Dimethyl 2,2-dichlorovinyl phosphate, Dimethyl dichlorovinyl phosphate, Divipan, ENT 20738, Equigard, Equigel, Estrosel, Estrosol, Estrosol (pesticide), Fecama, Fekama, Ferag ID TM, Insectigas D, Lava 100EC, Mopari, NSC 6738, Nefrafos, Nerkol, Nogos, Nogos 500, Nogos 50EC, Nogos G, Novotox, Nuvan, Nuvan 100EC, Nuvan 500 EC, Nuvan 7, Nuvan 76EC, Nuvos, O,O-Dimethyl 2,2-dichlorovinyl phosphate, OKO, OMS 14, Panaplate, Phosvit, Phosvit 75, Prima U, SD 1750, Szklarniak, TAP 9VP, Task, Task (insecticide), Unifos, Unifos (pesticide), Unifos 50EC, Unitox, Vapona, Vapona Insecticide, Vaponite, Vinylofos, Vinylophos, Winylophos |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3 |
| SMILES | COP(=O)(OC)OC=C(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 2,2-dicloroetenil dimetilfosfato |
| Mostrar más |