Learn More
Diclorvos-d6, TRC
Código de producto. 30371737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30371737 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30371737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43595250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorvos-d6
CAS 203645-53-8
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C4 2H6 H Cl2 O4 P
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2,2-Dichloroethenyl di(methyl-d3) phosphate, Dichlorvos-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(OC=C(Cl)Cl)OC([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC fosfato de 2,2-dicloroetenilo bis(trideuteriometil)
Peso molecular (g/mol) 227.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.9836
Porcentaje de pureza >95