Learn More
Diclorvos-d6 (dimetil-d6), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichlorvos-d6 |
| CAS | 203645-53-8 |
| Fórmula molecular | C4 2H6 H Cl2 O4 P |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Phosphoric acid, 2,2-dichloroethenyl di(methyl-d3) ester, 2,2-Dichloroethenyl di(methyl-d3) phosphate, Dichlorvos D6 (dimethyl D6), Dichlorvos-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=O)(OC=C(Cl)Cl)OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | fosfato de 2,2-dicloroetenilo bis(trideuteriometil) |
| Peso molecular (g/mol) | 227.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.9836 g/mol |
| Mostrar más |