Learn More
Diclorvos 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316696 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316696 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12530000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorvos
CAS 62-73-7
Nombres de analitos o componentes Dichlorvos
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H7 Cl2 O4 P
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phosphoric acid, 2,2-dichloroethenyl dimethyl ester, Phosphoric acid, 2,2-dichlorovinyl dimethyl ester (6CI,8CI), Ethenol, 2,2-dichloro-, dimethyl phosphate (8CI), 2,2-Dichloroethenyl dimethyl phosphate, 2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate, Alatox, Atgard, Atgard V, BAY-b 4986, Bibesol, Brevinyl, Brevinyl E 50, Canogard, Chlorvinphos, DDVP, DDVP (insecticide), Dash, Dedevap, Des, Des (phosphate), Dichlofos, Dichlorman, Dichlorovinphos, Dichlorovos, Dichlorvos, Dimethyl 2,2-dichloroethenyl phosphate, Dimethyl 2,2-dichlorovinyl phosphate, Dimethyl dichlorovinyl phosphate, Divipan, ENT 20738, Equigard, Equigel, Estrosel, Estrosol, Estrosol (pesticide), Fecama, Fekama, Ferag ID TM, Insectigas D, Lava 100EC, Mopari, NSC 6738, Nefrafos, Nerkol, Nogos, Nogos 500, Nogos 50EC, Nogos G, Novotox, Nuvan, Nuvan 100EC, Nuvan 500 EC, Nuvan 7, Nuvan 76EC, Nuvos, O,O-Dimethyl 2,2-dichlorovinyl phosphate, OKO, OMS 14, Panaplate, Phosvit, Phosvit 75, Prima U, SD 1750, Szklarniak, TAP 9VP, Task, Task (insecticide), Unifos, Unifos (pesticide), Unifos 50EC, Unitox, Vapona, Vapona Insecticide, Vaponite, Vinylofos, Vinylophos, Winylophos
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7Cl2O4P/c1-8-11(7,9-2)10-3-4(5)6/h3H,1-2H3
SMILES COP(=O)(OC)OC=C(Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,2-dicloroetenil dimetilfosfato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 220.98
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.9459 g/mol