Learn More
Diclorprop-P 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30328482
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
30328482 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30328482 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA12510500AL100
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material D(+) Dichlorprop
CAS 15165-67-0
Nombres de analitos o componentes D(+) Dichlorprop
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H8 Cl2 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Propanoic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, (2R)-, Propanoic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, (R)-, Propionic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, (+)- (8CI), (2R)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propanoic acid, (+)-2,4-DP, (+)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propanoic acid, (+)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid, (+)-Dichlorprop, (R)-(+)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid, (R)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propanoic acid, (R)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid, (R)-Dichloroprop, (R)-Dichlorprop, Dichlorprop-P, Duplosan DP, R-(+)-Dichlorprop
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8Cl2O3/c1-5(9(12)13)14-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)/t5-/m1/s1
SMILES C[C@@H](Oc1ccc(Cl)cc1Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC (2R)-2-(2,4-diclorofenoxi)ácido propanoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 235.06
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.985 g/mol