Learn More
Dichlorphenamide, MedChemExpress
Código de producto. 16438286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438286 100 mg 100 miligramos
16434357 50 mg 50 miligramos
16428478 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16438286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0397
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Dichlorphenamide (Diclofenamide) is an orally active, specific, carbonic anhydrase inhibitor. Dichlorphenamide can reduce intraocular pressure by inhibiting the secretion of water from the eye. Dichlorphenamide can be used for glaucoma research.
Dichlorphenamide (Diclofenamide) is an orally active, specific, carbonic anhydrase inhibitor. Dichlorphenamide can reduce intraocular pressure by inhibiting the secretion of water from the eye. Dichlorphenamide can be used for glaucoma research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorphenamide
CAS 120-97-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6Cl2N2O4S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Diclofenamide
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (327.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=S(C1=CC(Cl)=C(Cl)C(S(=O)(N)=O)=C1)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 305.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.16
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation