Learn More
Diclorfenamida, LoGiCal
Código de producto. 30462769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462769 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462769 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1795.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorphenamide
CAS 120-97-8
Nombres de analitos o componentes Dichlorphenamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H6 Cl2 N2 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo m-Benzenedisulfonamide, 4,5-dichloro-, 1,3-Disulfamoyl-4,5-dichlorobenzene, 1,3-Disulfamyl-4,5-dichlorobenzene, 3,4-Dichloro-5-sulfamylbenzenesulfonamide, 4,5-Dichloro-1,3-disulfamoylbenzene, 4,5-Dichloro-m-benzenedisulfonamide, Antidrasi, CB 8000, Daramide, Daranide, Dichlofenamide, Dichlorophenamide, Dichlorphenamide, Diclofenamid, Diclofenamide, Glaucol, Oratrol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6Cl2N2O4S2/c7-4-1-3(15(9,11)12)2-5(6(4)8)16(10,13)14/h1-2H,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
Tipo de solución Neat
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(Cl)c(Cl)c(c1)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4,5-diclorobenceno-1,3-disulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 305.16
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.9146 g/mol