Learn More
Dicloroxilenol, Mikromol™
Descripción
Dicloroxilenol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol |
| CAS | 133-53-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H8 Cl2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Phenol, 2,4-dichloro-3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol, 2,4-dichloro-, 2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol, 2,4-Dichloro-3,5-xylenol, DCMX, Decasept, Dichloroxylenol, Dixol, Hewsol, NSC 9774, Prinsyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8Cl2O/c1-4-3-6(11)8(10)5(2)7(4)9/h3,11H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(O)c(Cl)c(C)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,4-dicloro-3,5-dimetilfenol |
| Mostrar más |