Learn More
Dicloroxilenol, LoGiCal
Código de producto. 30463070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463070 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463070 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR2546.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol
CAS 133-53-9
Nombres de analitos o componentes 2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H8 Cl2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenol, 2,4-dichloro-3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol, 2,4-dichloro-, 2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol, 2,4-Dichloro-3,5-xylenol, DCMX, Decasept, Dichloroxylenol, Dixol, Hewsol, NSC 9774, Prinsyl
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8Cl2O/c1-4-3-6(11)8(10)5(2)7(4)9/h3,11H,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1cc(O)c(Cl)c(C)c1Cl
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-3,5-dimetilfenol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 191.05
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.9952 g/mol