Learn More
Diclorotris(trifenilfosfina)rutenio(II), TRC
Código de producto. 30380741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380741 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30380741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435453500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
CAS 15529-49-4
Fórmula molecular 3[C18H15P].Cl2Ru
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/3C18H15P.2ClH.Ru/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h3*1-15H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
SMILES Cl[Ru]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
Nombre IUPAC diclororutenio; trifenilfosfano
Peso molecular (g/mol) 958.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 958.1155