Learn More
Diclorotris(trifenilfosfina)rutenio(II), Premion™, 99,95 % (base metálica), 10,2 % mínimo de Ru, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385998 1 g 1 g
11375998 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11385998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010504.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15529-49-4 | C54H45Cl2P3Ru | 958.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15529-49-4
Fórmula molecular C54H45Cl2P3Ru
Peso molecular (g/mol) 958.85
Número MDL MFCD00013077
Clave InChI KSHWMFNJCNGTJO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dichlorotris triphenylphosphine ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii chloride, dichlorotris triphenylphosphino ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii dichloride, dichlorotris triphenylphosphine ruthenium, ruthenium ii-tris triphenylphosphine dichloride, tris triphenylphosphine dichlororuthenium, ruthenium dichlorotris triphenylphosphine, pubchem12822
PubChem CID 11007548
Nombre IUPAC diclororutenio; trifenilfosfano
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ru+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Punto de fusión 132°C to 134°C
Color Marrón a negro
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Very slightly soluble (with dissociation) in acetone, alcohol, chloroform, ethyl acetate, and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 958.86
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 10,2% mín.
Forma física Polvo cristalino