Learn More
Diclorotris(trifenilfosfina)rutenio(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11370014 25 g 25 g
11350014 1 g 1 g
11360014 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11370014 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00373.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 15529-49-4 | C54H45Cl2P3Ru | 958.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorotris(trifenilfosfina)rutenio(II) se utiliza como catalizador en una síntesis de furanos a partir de alenil sulfuros. Catalizador de activación de C-H en rutenio/sistema de ácido de Lewis. Se utiliza en la adición de Kharasch de clorocarbonos a alquenos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad y al aire.& Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15529-49-4
Fórmula molecular C54H45Cl2P3Ru
Peso molecular (g/mol) 958.85
Número MDL MFCD00013077
Clave InChI KSHWMFNJCNGTJO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dichlorotris triphenylphosphine ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii chloride, dichlorotris triphenylphosphino ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii dichloride, dichlorotris triphenylphosphine ruthenium, ruthenium ii-tris triphenylphosphine dichloride, tris triphenylphosphine dichlororuthenium, ruthenium dichlorotris triphenylphosphine, pubchem12822
PubChem CID 11007548
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ru+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Punto de fusión 132°C to 134°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC diclororutenio; trifenilfosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 958.86
Porcentaje de pureza 97%