Learn More
Diclorotris(trifenilfosfina)rutenio(II), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11350014 1 g 1 g
11360014 5 g 5 g
11370014 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11350014 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00373.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 15529-49-4 | C54H45Cl2P3Ru | 958.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorotris(trifenilfosfina)rutenio(II) se utiliza como catalizador en una síntesis de furanos a partir de alenil sulfuros. Catalizador de activación de C-H en rutenio/sistema de ácido de Lewis. Se utiliza en la adición de Kharasch de clorocarbonos a alquenos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad y al aire.& Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15529-49-4
Fórmula molecular C54H45Cl2P3Ru
Peso molecular (g/mol) 958.85
Número MDL MFCD00013077
Clave InChI KSHWMFNJCNGTJO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dichlorotris triphenylphosphine ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii chloride, dichlorotris triphenylphosphino ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii dichloride, dichlorotris triphenylphosphine ruthenium, ruthenium ii-tris triphenylphosphine dichloride, tris triphenylphosphine dichlororuthenium, ruthenium dichlorotris triphenylphosphine, pubchem12822
PubChem CID 11007548
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ru+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Punto de fusión 132°C to 134°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC diclororutenio; trifenilfosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 958.86
Porcentaje de pureza 97%