Learn More
Diclorotrifenilfosforano, TRC
Código de producto. 30381819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381819 50 g
30379024 10 g
30378520 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381819 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43684050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2526-64-9
Fórmula molecular C18H15Cl2P
Peso molecular (g/mol) 333.19
Sinónimo Triphenylphosphine Dichloride
SMILES ClP(Cl)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorotriphenylphosphorane
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15Cl2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.0288