Learn More
Diclorotetrakis[2-(2-piridil)fenil]diiridio(III), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352909 100 mg 100 miligramos
11362909 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352909 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27752.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 92220-65-0 | C22H16ClIrN2 | 536.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92220-65-0
Fórmula molecular C22H16ClIrN2
Peso molecular (g/mol) 536.05
Número MDL MFCD07784515,MFCD28144567
Clave InChI ORDROLZETYMBQO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bis 2-pyridin-2-yl phenyl iridium iii chloride
PubChem CID 132274317
Nombre IUPAC iridio(3+); 2-fenilpiridina; cloruro
SMILES [Cl-].[Ir+3].C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1.C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 1072.09