Learn More
Dicloroprop, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichlorprop |
| CAS | 120-36-5 |
| Fórmula molecular | C9 H8 Cl2 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Propionic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)- (6CI,7CI,8CI), 2-(2,4-Dichlorophenoxy)propanoic acid, (±)-2,4-DP, (±)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propanoic acid, (±)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid, (±)-Dichlorprop, 2,4-DCPPA, 2,4-DP, 2,4-Dichlorophenoxypropionic acid, 2,4-Dichlorprop, 2-(2,4-DP), 2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid, AF 302, Canapur DP, Celatox DP, Cornox RK, DCP, Dichloroprop, Dichlorprop, Dichlorprop acid, Dicopur DP, Diprop, Hedonal DP, Herbizid DP, NSC 39624, U 46DP Fluid, α-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8Cl2O3/c1-5(9(12)13)14-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-5H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(Oc1ccc(Cl)cc1Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-(2,4-diclorofenoxi)ácido propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 235.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.985 |