Learn More
Diclorofenilsilano, 97 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10053957 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10053957 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10043957 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10053957 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430898000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80-10-4 | C12H10Cl2Si | 253.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-10-4
Fórmula molecular C12H10Cl2Si
Peso molecular (g/mol) 253.20
Número MDL MFCD00000489
Clave InChI OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyldichlorosilane, silane, dichlorodiphenyl, dichloro diphenyl silane, diphenylsilicon dichloride, diphenylsilyl dichloride, dichlor-difenylsilan, diphenyl dichlorosilane, dichlor-difenylsilan czech, hsdb 316, benzene, 1,1'-dichlorosilylene bis
PubChem CID 6627
Nombre IUPAC dicloro(difenil)silano
SMILES Cl[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorophenylsilane
Punto de fusión -22.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2040g/mL
Punto de ebullición 305.0°C
Temperatura de inflamación 155°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (C6H5)2SiCl2
Índice de refracción 1.5765 to 1.5815
Cantidad 800 mL
Gravedad específica 1.204
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichlorodiphenylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.