Learn More
Diclorofenilsilano, 96 %
Código de producto. 11356916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356916 5 g 5 g
11366916 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04371.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1631-84-1 | C6H5Cl2Si | 176.09 g/mol
Dichlorophenylsilane is used as the intermediates of OLED,pharmaceuticals, cosmetics. It is also used as reduction reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorofenilsilano se utiliza como intermediario de OLED, productos farmacéuticos, cosméticos. También se utiliza como reactivo de reducción.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de la humedad y agentes oxidantes. Incompatible con bases, humedad y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1631-84-1
Fórmula molecular C6H5Cl2Si
Peso molecular (g/mol) 176.09
Número MDL MFCD00039296
Clave InChI XNAFLNBULDHNJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyldichlorosilane, dichlorophenylsilane, dichloro phenyl silane, dichloro phenyl silicon, benzene, dichlorosilyl, phenyl dichlorosilane, phenyl hydrogen dichlorosilane, phenyl-dichlorosilane, phenyldichloro silane, dichloro phenyl silyl
PubChem CID 6327324
SMILES Cl[Si](Cl)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de ebullición 181°C
Nombre del producto químico o material Dichlorophenylsilane
Cantidad 5 g
Número UN UN2986
Beilstein 2433865
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Nombre IUPAC dicloro(fenil)silicio
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.11
Porcentaje de pureza 96%
Índice de refracción 1.523
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.212