Learn More
Diclorofenilsilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11945911 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
25 ml
Product Code. Cantidad Envase unitSize
11945911 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11945911 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 432340250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Dichlorophenylsilane
CAS 1631-84-1
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.2040g/mL
Punto de ebullición 65.0°C to 66.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H5Cl2Si
Índice de refracción 1.5245 to 1.5275 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00039296
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.204
Sinónimo phenyldichlorosilane, dichlorophenylsilane, dichloro phenyl silane, dichloro phenyl silicon, benzene, dichlorosilyl, phenyl dichlorosilane, phenyl hydrogen dichlorosilane, phenyl-dichlorosilane, phenyldichloro silane, dichloro phenyl silyl
Clave InChI XNAFLNBULDHNJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl[Si](Cl)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC dicloro(fenil)sililo
Peso molecular (g/mol) 176.09
PubChem CID 6327324
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.11
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino