Learn More
Diclorofenilfosfina, TRC
Código de producto. 30386946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30386946 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30386946 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4746155MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorophenylphosphine
CAS 644-97-3
Fórmula molecular C6H5Cl2P
Cantidad 5 mg
Sinónimo P-Phenylphosphonous dichloride (ACI), Phosphonous dichloride, phenyl- (6CI, 8CI, 9CI), Dichlorophenylphosphine, NSC 66478, Phenyl phosphorus dichloride, Phenyldichlorophosphine, Phenylphosphine dichloride, Phenylphosphinous dichloride, Phenylphosphonous acid dichloride, Phenylphosphonous dichloride, Phosphine, dichlorophenyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Cl2P/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES ClP(Cl)c1ccccc1
Nombre IUPAC dicloro(fenil)fosfano
Peso molecular (g/mol) 178.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.9506