Learn More
Diclorofenilfosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484013 50 g 50 g
11494013 250 g 250 g
11474013 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484013 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10284.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 644-97-3 | C6H5Cl2P | 178.98 g/mol
Dichlorophenylphosphine and its derivatives are used as an intermediate to make plasticizers, antioxidants, stabilizers, catalysts and high pressure lubricant additives and in lacquer formulatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La diclorofenilfosfina y sus derivados se utilizan como intermedios para la fabricación de plastificantes, antioxidantes, estabilizadores, catalizadores y aditivos lubricantes de alta presión y en fórmulas lacadas.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad y al aire.& Incompatible con las bases, los agentes oxidantes, el agua, la humedad y el aire. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 644-97-3
Fórmula molecular C6H5Cl2P
Peso molecular (g/mol) 178.98
Número MDL MFCD00000528
Clave InChI IMDXZWRLUZPMDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichlorophenylphosphine, phenylphosphonous dichloride, phenyldichlorophosphine, benzenephosphonous dichloride, dichloro phenyl phosphine, phosphonous dichloride, phenyl, phenylphosphine dichloride, phenyl phosphorus dichloride, phenylphosphorus dichloride, phosphine, dichlorophenyl
PubChem CID 12573
Nombre IUPAC dicloro(fenil)fosfano
SMILES ClP(Cl)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorophenylphosphine
Punto de fusión -51°C
Densidad 1.319
Punto de ebullición 99°C to 101°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C (215°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.598
Cantidad 50 g
Número UN UN2798
Beilstein 508189
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.99
Porcentaje de pureza 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichlorophenylphosphine
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Faroangivelser
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Skyddsangivelse
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichlorophenylphosphine
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.