Learn More
Dichlorophen, MedChemExpress
Código de producto. 16411279
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16411279 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16411279 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12638
MedChemExpress Dichlorophen (DDM) is an anticestodal agent. Dichlorophen is an antimicrobial agent shown to exert activity against cestodes, protozoa, fungi, and bacteria.
Dichlorophen (DDM) is an anticestodal agent. Dichlorophen is an antimicrobial agent shown to exert activity against cestodes, protozoa, fungi, and bacteria.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Dichlorophen
Forma física Solid
CAS 97-23-4
Color Off-White
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H10Cl2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo DDM
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (371.58 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1CC2=CC(Cl)=CC=C2O
Peso molecular (g/mol) 269.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.12
Porcentaje de pureza 98.62%
Grado Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.